Merck
870870P
Avanti
C4:0L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Butanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 x 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.[N+](C[C@H](OC(=O)CCC)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChIKey
SRYJSBLNSDMCEA-SBSPUUFOSA-N
Anwendung
Cancer Research
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870870P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)