Wichtige Dokumente
870854P
Avanti
C14 Carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Myristoyl L-carnitine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x5 mg (870854P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1
InChIKey
TWGWHMYOGIGWDM-FSRHSHDFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)