Wichtige Dokumente
870744P
Avanti
20:5 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870744P, powder
Synonym(e):
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (870744P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870744P
Anwendung(en)
lipidomics
Lipid-Typ
coenzymes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C41H64N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-32(50)69-25-24-43-31(49)22-23-44-39(53)36(52)41(2,3)27-62-68(59,60)65-67(57,58)61-26-30-35(64-66(54,55)56)34(51)40(63-30)48-29-47-33-37(42)45-28-46-38(33)48;;;/h5-6,8-9,11-12,14-15,
InChIKey
QCDQAUBOSVTHRQ-RWZJTUFVSA-N
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)