870437P
Avanti
C17:0 anandamide phosphate
Avanti Research™ - A Croda Brand 870437P, powder
Synonym(e):
heptadecanoyl ethanolamide phosphate (sodium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (870437P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870437P
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)