Merck
870331P
Avanti
C4:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Butanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12D9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.34
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 x 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Lipidomics Research
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)