Wichtige Dokumente
860950P
Avanti
Mito-So
Avanti Research™ - A Croda Brand (860950P), powder
Synonym(e):
Mito-caged sphingosine
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860950P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860950P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand (860950P)
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mito-caged sphingosine (Mito-So) is a mitochondria specific probe. It is a potent agent for determining the sphingosine levels.
Verpackung
5ml Clear Glass Sealed Ampule
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Mitochondria-specific photoactivation to monitor local sphingosine metabolism and function
eLife, 7, e34555-e34555 (2018)