860692P
Avanti
C16:0 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860692P, powder
Synonym(e):
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860692P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860692P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available