Wichtige Dokumente
860476P
Avanti
1-desoxymethylsphinganine-d5
1-desoxymethylsphinganine-d5 (m17:0), powder
Synonym(e):
1-Deoxymethylsphinganine-d5
About This Item
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860476P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860476P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](CN)([H])CCCCCCCCCCCCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChIKey
UGVBFHUWZNNKIK-RPRHKWDUSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)