Merck
860103C
Avanti
18:1 Phosphatidylpropanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), chloroform
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H78O8PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
765.03
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (860103C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Polar Lipids 860103C
Konzentration
10 mg/mL (860103C-25mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C42H79O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41(43)47-38-40(39-49-51(45,46)48-37-6-3)50-42(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,40H,4-18,23-39H2,1-3H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t40-;/m1./s1
InChIKey
ZGATVCGNENIEOO-MYJLHYLNSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
18:1 Phosphatidylpropanol or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol has been used in the preparation of doped giant unilamellar vesicles (GUVs). It is suitable for use as an internal standard in ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) to evaluate its matrix effect in blood samples for the validation of phosphatidylethanol (PEth). It may also be used as an internal standard for the quantification of PEth using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) in human blood.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860103C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)