Wichtige Dokumente
857510O
Avanti
Anteiso 15:0 fatty acid
>99% (TLC)
Synonym(e):
Anteiso 15:0 Fatty Acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
oil
Verpackung
package of 1 × 10 mg
package of 1 × 25 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-65 to -96°C
SMILES String
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
InChIKey
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-25MG)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)