Wichtige Dokumente
857500C
Avanti
17:0 cyclo acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Cis-9.,10-methylenehexadecanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (857500C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (857500C-1mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O
InChI
1S/C17H32O2/c1-2-3-4-8-11-15-14-16(15)12-9-6-5-7-10-13-17(18)19/h15-16H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
InChIKey
MUZYOAHCGSIXJH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)