Wichtige Dokumente
857371P
Avanti
VU0359595
(1R,2R)-N-([S]-1-{4-[5-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)imidazol-1-yl]piperidin-1-yl}propan-2-yl)-2-phenylcyclopropanecarboxamide, powder
Synonym(e):
EVJ; VU0359595
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (857371P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 857371P
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1cc2[nH][c]([n](c2cc1)C3CCN(CC3)C[C@@H](NC(=O)[C@H]4[C@@H](C4)c5ccccc5)C)=O
InChIKey
JSVNNLRZCJAYTQ-ORYQWCPZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)