Wichtige Dokumente
850861P
Avanti
16:0-18:2 PC-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-linoleoyl(d5)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (850861P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable