Wichtige Dokumente
850556O
Avanti
Phytantriol (mixed isomers)
Avanti Research™ - A Croda Brand 850556O
Synonym(e):
3,7,11,15-tetramethylhexadecane-1,2,3-triol (mixed isomers)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850556O-1g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850556O
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO
InChI
1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
InChIKey
CGIHFIDULQUVJG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)