Wichtige Dokumente
850510P
Avanti
n-nonyl-β-D-glucoside
n-nonyl-β-D-glucopyranoside, powder
Synonym(e):
nonyl glucoside; NG; NGP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
306.40 g/mol
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850510P-1g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850510P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChIKey
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)