Wichtige Dokumente
850399C
Avanti
24:1 (Cis) PC
1,2-dinervonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1,2-di-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(24:1(15Z)/24:1(15Z)); 110930
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850399C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850399C
Konzentration
10 mg/mL (850399C-25mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C56H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-55(58)62-52-54(53-64-66(60,61)63-51-50-57(3,4)5)65-56(59)49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,54H,6-19,24-53H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t54-/m1/s1
InChIKey
REWNAIYQZZOESC-CGKZWXATSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the preparation of multivesicular liposomes (DepoFoam) formulation with protein or peptide drugs
- in the formation of planar bilayer lipid membranes
- for analyzing the phase transition of giant unilamellar dinervonoylphosphocholine (DNPC) vesicles by N-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol (NBD)-labelled fluorophore in confocal microscopy
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)