Wichtige Dokumente
850366C
Avanti
18:0 (9,10dibromo) PC
1,2-di-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1,2-di-(9,10-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (850366C-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850366C
Konzentration
10 mg/mL (850366C-10mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the preparation of liposomes/small unilamellar vesicles (SUVs)
- in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs) to facilitate vesicles sedimentation
- as a component in liposomes
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)