Merck
850356P
Avanti
4ME 16:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholin; PC(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H96NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
846.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Beschreibung
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 200 mg ((850356P-200MG))
pkg of 1 × 25 mg ((850356P-25MG))
pkg of 1 × 500 mg ((850356P-500MG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)=O
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-38(2)20-14-22-40(5)24-16-26-42(7)28-18-30-44(9)34-47(50)54-36-46(37-56-58(52,53)55-33-32-49(11,12)13)57-48(51)35-45(10)31-19-29-43(8)27-17-25-41(6)23-15-21-39(3)4/h38-46H,14-37H2,1-13H3/t40?,41?,42?,43?,44?,45?,46-/m1/s1
InChIKey
UKDDQGWMHWQMBI-SOFRWFQSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lipide, die Diphytanoyl-Fettsäureketten enthalten, wurden zur Herstellung von stabilen planaren Lipidmembranen eingesetzt (siehe Literatur). Diphytanoyl-Phosphatidylcholin weist kein nachweisbares Gel zum flüssigkristallinen Phasenübergang von -120 °C bis +120 °C auf. Die Liste der von Avanti angebotenen Phosphatidylcholin-Produkte enthält Verbindungen mit vielen verschiedenen physikalischen Eigenschaften. Verfügbare Produkte sind u.a. kurzkettige (C3-C8 sind wasserlöslich und hygroskopisch), gesättigte und mehrfach ungesättigte PCs sowie Mischsäure-PC′s. Alle Produkte sind HPLC-bereinigt und es wurden besondere Vorkehrungen getroffen, die Produkte vor Oxidation und Hydrolyse zu schützen.
Anwendung
4ME 16:0 PC wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • in elektrophysiologischen Studien des Chloridkanals
  • bei der Erstellung einer Tröpfchen-Hydrogel-Doppelschicht (DHB), die für Proteinrekonstitutionstests verwendet wird
  • bei der Erstellung von Lipid-Doppelschichten für Einzelkanal- und Ionenselektivitäts-Messstudien
Biochem./physiol. Wirkung
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (4ME 16:0 PC) oder DPhPC hat Cholin-Kopfgruppen und bevorzugt die Bildung einer Membran-Lipiddoppelschicht. Es zeigt geringe Durchlässigkeit für Ionen und Wasser. DPhPC ist das meist verwendete Lipid für elektrophysiologische Messungen und Ionenleitfähigkeitstests.
Verpackung
20 ml transparentes Glasfläschchen mit Schraubkappe (850356P-200 mg)
30-ml-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (850356P-500 mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850356P-25 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Unusual Constriction Zones in the Major Porins OmpU and OmpT from Vibrio cholerae
Pathania M, et al.
Structure, 26(5), 708-721 (2018)
Physical properties of bilayer membranes formed from a synthetic saturated phospholipid in n-decane.
W R Redwood et al.
Biochimica et biophysica acta, 233(1), 1-6 (1971-03-09)
Chan Cao et al.
Nature communications, 10(1), 4918-4918 (2019-10-31)
Nanopore sensing is a powerful single-molecule approach for the detection of biomolecules. Recent studies have demonstrated that aerolysin is a promising candidate to improve the accuracy of DNA sequencing and to develop novel single-molecule proteomic strategies. However, the structure-function relationship
Stephanie Tristram-Nagle et al.
Chemistry and physics of lipids, 163(6), 630-637 (2010-05-08)
Diphytanoylphosphatidylcholine (DPhyPC) is a branched chain lipid often used for model membrane studies, including peptide/lipid interactions, ion channels and lipid rafts. This work reports results of volume measurements, water permeability measurements P(f), X-ray scattering from oriented samples, and X-ray and
Tim Diederichs et al.
Nature communications, 10(1), 5018-5018 (2019-11-07)
Nanopores are key in portable sequencing and research given their ability to transport elongated DNA or small bioactive molecules through narrow transmembrane channels. Transport of folded proteins could lead to similar scientific and technological benefits. Yet this has not been