Wichtige Dokumente
850166P
Avanti
18:0-20:4 PI(3,4,5)P3
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt), powder
Synonym(e):
1-Octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,4,5-trisphosphat] (Ammoniumsalz); PIP3[3′,4′,5′](18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850166P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850166P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850166P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H86O22P4.4H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)65-39(37-63-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-64-73(61,62)69-44-42(50)45(66-70(52,53)54)47(68-72(58,59)60)46(43(44)51)67-71(55,56)57;;;;/h11,13,17,19,22,2
InChIKey
HIQNCTCJCORHBS-KVPNKVSCSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in Liposomen für den Liposomen-Pelletierungstest zur Ermittlung der Bindungspräferenz des Proteins mit FCH- und doppelten SH3-Domänen (FCHSD2) für spezifische Phosphoinositide
- in Liposomen zur Erforschung spezifischer Protein-Lipid-Interaktionen
- Hosting von 1-O-1-(Z)-octadecenyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (Plasmenyl-SAPC) kleinen unilamellaren Vesikeln in Gegenwart von H2O2 zur Aktivierung von Cyt-c-Plasmalogenase
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)