Wichtige Dokumente
850114P
Avanti
IP3(1,3,5)
Avanti Research™ - A Croda Brand 850114P, powder
Synonym(e):
D-myo-inositol-1,3,5-triphosphate (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850114P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850114P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850114P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)