Merck
840500C
Avanti
16:0-22:6 PG
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonym(e):
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H74O10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
817.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (840500C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 840500C
Konzentration
10 mg/mL (840500C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C44H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-44(48)54-42(40-53-55(49,50)52-38-41(46)37-45)39-51-43(47)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,41-42,45-46H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-40H2,1-2H3,(H,49,50);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t41?,42-;/m1./s1
InChIKey
PPLIUYJYDZUMAR-DDKPFXSLSA-M
Allgemeine Beschreibung
16:0-22:6 PG or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of palmitic acid, docosahexaenic acid and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-1, sn-2 and sn-3 positions respectively, in the glycerol backbone. Phosphatidylglycerol (PG) is an anionic lipid, enriched in several bacterial membranes. It is present in animal tissues, mainly in the lung surfactant.
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylglycerol (PG) is useful in preparing nanoliposomes.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840500C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)