Merck
840062C
Avanti
16:0-22:6 PS
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonym(e):
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H73NO10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
830.01
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (840062C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 840062C
Konzentration
10 mg/mL (840062C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C44H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(47)55-40(38-53-56(50,51)54-39-41(45)44(48)49)37-52-42(46)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,40-41H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-39,45H2,1-2H3,(H,48,49)(H,50,51);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t40-,41+;/m1./s1
InChIKey
LONMFPKAKXIJFJ-ROYAEOKWSA-M
Allgemeine Beschreibung
16:0-22:6 PS or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine is a glycerophospholipid having, palmitic acid and docosahexaenic acid attached to the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone. The phospholipid in this compound is phosphoserine, a negatively charged lipid.
Anwendung
16:0-22:6 PS or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) has been used as a calibration standard for lipidomic analysis.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840062C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of