Wichtige Dokumente
830842P
Avanti
08:0 PA
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonym(e):
PA(8:0/8:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (830842P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (830842P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 830842P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C19H37O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-18(20)25-15-17(16-26-28(22,23)24)27-19(21)14-12-10-8-6-4-2;/h17H,3-16H2,1-2H3,(H2,22,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m1./s1
InChIKey
ZNDNSOYDPUTHKQ-UNTBIKODSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)