Wichtige Dokumente
810600P
Avanti
16:0-12 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810600P, powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-stearoyl-(12-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810600P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810600P
Lipid-Typ
ESR probes
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a lipophilic collisional quencher to prepare liposomes used in lipophilic quenching experiments
- to prepare liposomes used in nitroxide quenching experiments to examine the location of each NBD (7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole) probe in mutants
- as a component in POPC or 1:1 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC)/1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-1-glycerol (POPG) mixtures to prepare unlabelled large unilamellar liposomes
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)