Merck
810336C
Avanti
18:1 Cy5.5 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810336C
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5.5)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C81H122ClN4O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1362.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810336C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810336C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 810336C
Konzentration
1 mg/mL (810336C-1mg)
1 mg/mL (810336C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
18:1 Cy5.5 PE is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 5.5 and dioleoyl-sn-glycerol. Cy5.5 PE is a fluorescent dye.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810336C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810336C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)