810242C
Avanti
TopFluor™ TMR PS
Avanti Research™ - A Croda Brand 810242C
Synonym(e):
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3- phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810242C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810242C
Konzentration
1 mg/mL (810242C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3