Merck
810205P
Avanti
NBD-Sphingosin
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol, powder
Synonym(e):
D-erythro-Sphingosin-N-NBD
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 250 μg (810205P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810205P-50ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 810205P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C21
InChIKey
MNFOPKRTMFDMJV-HCEDEFRUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sphingosin ist das Sphingoid mit der größten Bioaktivität und ein Bestandteil der Zellmembran. NBD-Sphingosin ist ein mit der 7-Nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl-(NBD)-Fluorophorgruppe markiertes Sphingosinderivat.
Anwendung
NBD-Sphingosin oder Omega(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R,4E)-2-aminooctadec-4-en-1,3-diol wird zur Messung von Sphingosinkinase-1-(SPHK1)- und Sphingosinkinase-2-(SPHK2)-Aktivität verwendet. NBD-Sphingosin kann als Negativkontrolle bei der Bestimmung der Bindung von Atg12-Atg5 Konjugat mit Phosphatidylethanolamin-(PE)-enthaltenden Liposomen sowie zur Markierung von Sphingosinkinase 1 (SPHK1) zur Bestimmung seiner Rolle beim Endozytose-Membrantransport eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Sphingosin ist die Vorläufersubstanz von Ceramid. Es spielt eine entscheidende Rolle als selektiver Proteinkinase-C-Inhibitor.
Verpackung
Braunes 5-mL-Glasfläschchen mit Schraubkappe (810205P - 50 μg)
Braunes 5-mL-Glasfläschchen mit Schraubkappe (810205P – 250 μg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sphingosine kinase 2 activates autophagy and protects neurons against ischemic injury through interaction with Bcl-2 via its putative BH3 domain
Song DD, et al.
Cell Death & Disease, 8(7), e2912-e2912 (2017)
F-Xabier Contreras et al.
Biophysical journal, 90(11), 4085-4092 (2006-03-15)
Sphingosine, at 5-15 mol % total lipids, remarkably increases the permeability to aqueous solutes of liposomal and erythrocyte ghost membranes. The increased permeability cannot be interpreted in terms of leakage occurring at the early stages of a putative membrane solubilization
Dan-Dan Song et al.
Cell death & disease, 8(7), e2912-e2912 (2017-07-07)
Our previous findings suggest that sphingosine kinase 2 (SPK2) mediates ischemic tolerance and autophagy in cerebral preconditioning. The aim of this study was to determine by which mechanism SPK2 activates autophagy in neural cells. In both primary murine cortical neurons
Sphingosine increases the permeability of model and cell membranes
Contreras FX, et al.
Biophysical Journal, 90(11), 4085-4092 (2006)
Santiago Lima et al.
The Journal of biological chemistry, 292(8), 3074-3088 (2017-01-05)
The balance between cholesterol and sphingolipids within the plasma membrane has long been implicated in endocytic membrane trafficking. However, in contrast to cholesterol functions, little is still known about the roles of sphingolipids and their metabolites. Perturbing the cholesterol/sphingomyelin balance