810184P
Avanti
TopFluor™ PI(4,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand 810184P, powder
Synonym(e):
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol-4,5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810184P-50ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810184P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)