810106C
Avanti
NBD AA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810106C
Synonym(e):
20-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino] arachidonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810106C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810106C
Konzentration
1 mg/mL (810106C-1mg)
Lipid-Typ
fluorescent lipids
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)