Wichtige Dokumente
700364O
Avanti
Linoleic acid (d5)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic-17,17,18,18,18-d5 acid, 9,12-Octadecanoic acid (d5), Linolic acid(d5)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
oil
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (700364O-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable