Wichtige Dokumente
700311P
Avanti
Glyco-3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid (NPCBA2)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Cholanic acid-3ß,5α,6ß-triol N-(2-carboxymethyl)-amide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O)[C@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)