Wichtige Dokumente
700107P
Avanti
Sitosterol (synthetic from plant sterol)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Synthetic sterol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 g (700107P-1G)
pkg of 1x100 mg (700107P-100MG)
pkg of 1x200 mg (700107P-200MG)
pkg of 1x500 mg (700107P-500MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4CC(O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Verwandte Kategorien
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-200MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-500MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-1G)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)