Wichtige Dokumente
700072P
Avanti
zymosterol-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(2,2,3,4,4-D5)-5α-cholesta-8,24-dien-3β-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
(2,2,3,4,4-d5)-zymosterol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700072P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]12CCC([C@](CC([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C3([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4[C@]1([H])CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available