610007
Avanti
PC-Membranen 0,4 µm
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Extruder-PC-Membran, Polycarbonatmembranen 0,4μm, 19 mm (100 Stück/Packung)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Polycarbonatmembran für den Mini-Extruder von Avanti.
Sehen Sie sich das Video an, um mehr über den Mini-Extruder von Avanti Research™ zu erfahren.
Sehen Sie sich das Video an, um mehr über den Mini-Extruder von Avanti Research™ zu erfahren.
Anwendung
PC-Membranen 0,4 μm werden zum Extrudieren hydrierter Lipide bei der Liposompräparation verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Polycarbonatmembrane sind nützlich bei der Herstellung einheitlicher und spezifisch großer Liposome durch eine geordnete Extrusion.
Komponenten
Whatman® Nuclepore hydrophile Polycarbonat-Membran 10417104
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M and Alder NN
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)