330840W
Avanti
Cholenic acid-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Chol-5-en-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, (3β)-
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
methanol solution
Verpackung
package of 1 × 1 mL (330840W-100UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
100 μg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C