Z755516
Mini BlotBoy™ 3D platform rocker
AC/DC input 115 V AC
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
115 V (AC)
Beschreibung
tilt angle: +/- 8°
Leistungsmerkmale
CSA approved: no
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific B3D1008
Parameter
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
4.5 lb load
B × T × H
10.5 in. (27 cm) × 7.5 in. (19 cm) × 8 in. (20 cm)
Plattform L × B
10.5 in. (27 cm) × 7.5 in. (19 cm)
Allgemeine Beschreibung
Mini BlotBoys are supplied with autoclavable flat mats and are ideal for blot washes and gel staining/destaining. Designed to conserve bench space, the Mini BlotBoy is supplied with a 10.5 x 7.5 inch platform. The Mini BlotBoy can accept stackable platforms, handles loads up to 2kg, and has maintenance free brushless motors; safe for use in cold rooms and incubators.
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)