Wichtige Dokumente
Z755435
BenchBlotter™ 2D platform rocker
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
Synonym(e):
2D rocker, blot washer, gel staining, incubator safe rocker, molecular laboratory rocker, stackable rocker
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
tilt angle: +/- 8°
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BR1000-230-UK plug
Parameter
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
5 lb load
B × T × H
13.5 in. (34 cm) × 12 in. (30 cm) × 4.7 in. (12 cm)
Plattform L × B
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm)
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)