Z748218
Load flask for Aldrich® Kugelrohr apparatus
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
single-neck
spherical
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)