Z743872
ART® Non-Filtered Tip
HLT YELLOW, size 200 μL, racked, sterile
Synonym(e):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
HLT YELLOW
racked
Verpackung
pkg of 5X960 ea
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 3901
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
200 μL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)