Merck
Z743772
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 10 REACH, size 10 μL, hinged rack, non-sterile
Synonym(e):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
UNSPSC-Code:
41121603
NACRES:
NB.02
Größe:
10 μL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
ART 10 REACH
hinged rack
Verpackung:
pkg of 5X960 ea
Hersteller/Markenname:
Molecular BioProducts 3512-05-HR
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
ART 10 REACH
hinged rack
Verpackung
pkg of 5X960 ea
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 3512-05-HR
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
10 μL
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)