Merck
Z743302
Julabo® external Pt 100 bath sensors
L × diam. 200 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Materialien
PTFE-coated stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8891032
L × Durchm.
200 mm × 6 mm
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)