Z743278
Julabo® adaptors
m16 x1 female to npt 3/8 inch male, pack of 2
Synonym(e):
barbed adaptor
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Julabo 8891606
Allgemeine Beschreibung
For use with Julabo® curculators, adaptor m16 x1 female to npt 3/8 inch male, pack of 2.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)