Z742761
Kern-Waagen der EG-Serie, von oben beladbar
Kern EG 2200-2NM+YKA-03, weighing capacity 2200 g
Synonym(e):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
220 V AC, universal plug set
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern EG 2200-2NM+YKA-03
Messbereich Wiegekapazität
2200 g
B × Tiefe × H
235 mm × 185 mm × 165 mm
Plattform B × L
180 mm × 160 mm
Gewicht
2 kg
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time
- Shock proof construction
- High corner load performance
- Capacity display: A bargraph display lights up to show how much of the weighing range is still available
- Totalising of pieces when counting
- Protective working cover included with delivery
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)