Z742362
2MAG FABdrive strong magnetic stirrer for up to 1,000 L
for use with external FABcontrol control unit
Synonym(e):
high volume stirrer, induction plate, induction stirrer, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
2mag 50101
Parameter
-10-50 °C temp. limit (at 95% humidity)
80-990 rpm speed
B × T × H
180 mm × 180 mm × 75 mm
Plattengröße × B × L
× 180 mm × 180 mm
Rührervolumen
1-1000 mL , per stirring position
Gewicht
9.0 kg
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742362-1EA | 4061834789505 |