Z742308
Rocking platform for RotoBot™ Mini
size mini, size 6 in. × 5.5 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.61
Empfohlene Produkte
Größe
mini
6 in. × 5.5 in.
Leistungsmerkmale
includes flat mat
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific R4040-RP
Allgemeine Beschreibung
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
Sonstige Hinweise
For use with the Rotobot Mini Rotating Mixer Z742297/8/9 (Benchmark Scientific number R4040).
Rechtliche Hinweise
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742308-1EA | 4061826163092 |