Z740936
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 25 mL, tol. 0.030 mL, blue
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
Kapazität
25 mL
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)