Merck
Z740650
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 50 mL, stopper joint: 1, volume 20-50 mL, accuracy: 10 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass flask
flat bottom
Verbindung
joint: stopper1
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Messbereich Volumen
20-50 mL, accuracy: 10 mL
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z740650-12EA4061832120713