Z740604
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 400 mL, volume 25-350 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 25 mL
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Messbereich Volumen
25-350 mL
Kapazität
400 mL
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)