Merck
Z740524
KDS Legato 101, Zweispritzen-Nanoliterpumpe
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Synonym(e):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
UNSPSC-Code:
40151500
NACRES:
NB.01
Leistungsmerkmale
CE compliant
accuracy± 0.5%
1 channel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 788101
Parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Größe
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
Volumen
0.0005-10 mL
Gewicht
2.66 kg (5.9 lb)
Allgemeine Beschreibung
Doppelspritzenpumpe, nur zur Infusion. Mit Spritzen von 0,5 μL bis 10 mL kompatibel. Benutzerdefinierbare Flussraten mit wählbarem Zielvolumen oder Zeitwerten zur Steuerung des Infusions-Gesamtvolumens.
Merkmale:
  • Nimmt eine oder zwei Spritzen von 0,5 μL bis 10 mL auf
  • Farbtouchscreen mit hoher Auflösung
  • Beispiellose Bedienerfreundlichkeit
  • Sperrfunktion für das Touchpad
  • LED-Lämpchen auf der Frontplatte
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierte Spritzentabelle
  • Bis zu 30 lbs lineare Kraft
  • Ausgereifte Mikroschritt-Technologie
  • Integrierte RS485-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle
  • E/A- und TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierlicher Betrieb
  • Auslaufschutz
Rechtliche Hinweise
Legato is a trademark of KD Scientific
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)