Z699489
Dilution bottle
Phosphate Buffer, Magnesium Chloride, volume 99 mL
Synonym(e):
diltuion bottles, dilution bottle, phosphate buffer
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
Maine Mfg 10498505
Kapazität
99 mL
Volumen
99 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)